Merck
GF52091388
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 1 m, filament diameter 0.1 microns
別名:
CU805100
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
GF52091388-1EA
¥42,900
¥42,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
≥99.96%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 520-913-88
L
1 m
直径
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF27963209GF36364743GF95400727
Magnetic copper wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 1 m, filament diameter 0.1 microns
GF52091388
Magnetic copper
Magnetic copper wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 5 m, filament diameter 0.1 microns
GF27963209
Magnetic copper
Magnetic copper wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 50 m, filament diameter 0.1 microns
GF36364743
Magnetic copper
Magnetic copper wire, Cu99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 10 m, filament diameter 0.1 microns
GF95400727
Magnetic copper
assay
≥99.96%
assay
≥99.96%
assay
≥99.96%
assay
≥99.96%
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 520-913-88
manufacturer/tradename
Goodfellow 279-632-09
manufacturer/tradename
Goodfellow 363-647-43
manufacturer/tradename
Goodfellow 954-007-27
L
1 m
L
5 m
L
50 m
L
10 m
diameter
0.5 mm
diameter
0.5 mm
diameter
0.5 mm
diameter
0.5 mm
diam.
0.1 μm , filament diameter
diam.
0.1 μm , filament diameter
diam.
0.1 μm , filament diameter
diam.
0.1 μm , filament diameter
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)