Merck
GF52964006
アルミニウム
tube, 100mm, outside diameter 1.96mm, inside diameter 1.4mm, wall thickness 0.28mm, as drawn, 99.5%
別名:
Aluminum, AL007100
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
Al
CAS番号:
分子量:
26.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141702
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
InChI
1S/Al
SMILES string
[Al]
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
assay
99.5%
form
tubes
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 529-640-06
resistivity
2.6548 μΩ-cm
L × thickness
100 mm × 0.28 mm
O.D. × I.D.
1.96 mm × 1.4 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF04746472GF98025239GF02417677
Aluminum tube, 100mm, outside diameter 1.96mm, inside diameter 1.4mm, wall thickness 0.28mm, as drawn, 99.5%
GF52964006
Aluminum
Aluminum tube, 100mm, outside diameter 1.42mm, inside diameter 1.166mm, wall thickness 0.127mm, as drawn, 99.5%
GF04746472
Aluminum
Aluminum tube, 100mm, outside diameter 0.55mm, inside diameter 0.4mm, wall thickness 0.075mm, as drawn, 99.5%
GF98025239
Aluminum
Aluminum tube, 100mm, outside diameter 0.86mm, inside diameter 0.76mm, wall thickness 0.05mm, as drawn, 99.5%
GF02417677
Aluminum
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
≥99.5%
assay
99.50%
manufacturer/tradename
Goodfellow 529-640-06
manufacturer/tradename
Goodfellow 047-464-72
manufacturer/tradename
Goodfellow 980-252-39
manufacturer/tradename
Goodfellow 024-176-77
form
tubes
form
tubes
form
tubes
form
tubes
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Goodfellow製品
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
GF52964006-20EA: + GF52964006-10EA: + GF52964006-5EA: + GF52964006-1EA: + GF52964006-2EA:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)