メーカー/製品名
Goodfellow 539-720-17
重量
20 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | GF12677047 | GF46501411 | GF78876961 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename Goodfellow 539-720-17 | manufacturer/tradename Goodfellow 126-770-47 | manufacturer/tradename Goodfellow 465-014-11 | manufacturer/tradename Goodfellow 788-769-61 |
| weight 20 g | weight 100 g | weight 50 g | weight 500 g |
| max. part. size 150 μm | max. part. size 150 μm | max. part. size 150 μm | max. part. size 150 μm |