コンテンツへスキップ
Merck

GF54038707

Polyamide - Nylon 6

(PA 6), monofilament, diam. 0.5 mm, L 500 m, condition nylon 6/66 copolymer

別名:

AM305950

Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

1 EA
¥57,500

¥57,500


カートの在庫状況を確認する

バルクの問い合わせ

この商品について

UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23

スキップする

テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします

フォーム

monofilament

メーカー/製品名

Goodfellow 540-387-07

L

500 m

直径

0.5 mm

類似品目との比較

比較内容をすべて表示

相違点を表示

1 of 4

当該品目
GF54838615GF58441855GF05232305
Polyamide - Nylon 6 (PA 6), monofilament, diam. 0.5 mm, L 500 m, condition nylon 6/66 copolymer

GF54038707

Polyamide - Nylon 6

Polyamide - Nylon 6 (PA 6), monofilament, diam. 0.5 mm, L 1000 m, condition nylon 6/66 copolymer

GF54838615

Polyamide - Nylon 6

Polyamide - Nylon 6 (PA 6), monofilament, diam. 0.5 mm, L 50 m, condition nylon 6/66 copolymer

GF58441855

Polyamide - Nylon 6

Polyamide - Nylon 6 (PA 6), monofilament, diam. 0.5 mm, L 100 m, condition nylon 6/66 copolymer

GF05232305

Polyamide - Nylon 6

diam.

0.5 mm

diam.

0.5 mm

diam.

0.5 mm

diam.

0.5 mm

L

500 m

L

1000 m

L

50 m

L

100 m

manufacturer/tradename

Goodfellow 540-387-07

manufacturer/tradename

Goodfellow 548-386-15

manufacturer/tradename

Goodfellow 584-418-55

manufacturer/tradename

Goodfellow 052-323-05

form

monofilament

form

monofilament

form

monofilament

form

monofilament

詳細

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

法的情報

Goodfellow製品

保管分類コード

10 - Combustible liquids


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

質問

レビュー

評価値なし

アクティブなフィルタ

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)