Merck
GF57864189
窒化ホウ素
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition pyrolitic
別名:
B 603120
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥111,000
¥111,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 578-641-89
size
25 × 25 mm
thickness
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF75938653GF27847659GF36874413
Boron nitride sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition pyrolitic
GF57864189
Boron nitride
Boron nitride sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, condition hot-pressed
GF75938653
Boron nitride
Boron nitride sheet, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, condition hot isostatic pressed
GF27847659
Boron nitride
Boron nitride sheet, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
GF36874413
Boron nitride
form
sheet
form
sheet
form
sheet
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 578-641-89
manufacturer/tradename
Goodfellow 759-386-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 278-476-59
manufacturer/tradename
Goodfellow 368-744-13
size
25 × 25 mm
size
50 × 50 mm
size
25 × 25 mm
size
100 × 100 mm
thickness
1.0 mm
thickness
2.0 mm
thickness
2.0 mm
thickness
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)