Merck
GF58266445
ステンレススチール - AISI 321合金、FeCr18Ni9Ti
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, annealed
別名:
FE210250
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥58,100
¥58,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 582-664-45
サイズ×厚み
1 m × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF12125337GF30645165GF30645525
manufacturer/tradename
Goodfellow 582-664-45
manufacturer/tradename
Goodfellow 121-253-37
manufacturer/tradename
Goodfellow 306-451-65
manufacturer/tradename
Goodfellow 306-455-25
form
annealed, foil (coil)
form
annealed, foil (coil)
form
annealed, foil (coil)
form
annealed, foil (coil)
size × thickness
1 m × 0.05 mm
size × thickness
0.5 m × 0.05 mm
size × thickness
2 m × 0.075 mm
size × thickness
5 m × 0.075 mm
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)