Merck
GF59105189
チタン
foil, thickness 0.02 mm, 4 mm diameter, purity 99.6+%
別名:
TI000251
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
≥99.6%
フォーム
foil
自己発火温度
860 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 591-051-89
抵抗性
42.0 μΩ-cm, 20°C
直径
4 mm
4 mm
厚さ
0.02 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI Key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF08507426GF04128959GF49248490
チタン foil, thickness 0.02 mm, 4 mm diameter, purity 99.6+%
GF59105189
チタン
チタン foil, thickness 0.05 mm, 4 mm diameter, purity 99.6+%
GF08507426
チタン
チタン foil, thickness 0.025 mm, 4 mm diameter, purity 99.6+%
GF04128959
チタン
チタン foil, thickness 0.015 mm, 4 mm diameter, purity 99.6+%
GF49248490
チタン
manufacturer/tradename
Goodfellow 591-051-89
manufacturer/tradename
Goodfellow 085-074-26
manufacturer/tradename
Goodfellow 041-289-59
manufacturer/tradename
Goodfellow 492-484-90
assay
≥99.6%
assay
≥99.6%
assay
≥99.6%
assay
≥99.6%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)