GF63382822
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 50mm disks, 0.10mm thickness, annealed
別名:
NI040230
NACRES:
NA.23
形態
annealed
foil (disks)
manufacturer/tradename
Goodfellow 633-828-22
サイズ×厚み
50 mm × 0.10 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。