Merck
GF65215548
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.25 mm, L 1 m, coil width 118 mm
別名:
AR311250
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥56,700
¥56,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 652-155-48
L
1 m
コイル幅
118 mm
厚さ
0.25 mm
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF65623990GF48960322GF15049874
Polyaramid (polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.25 mm, L 1 m, coil width 118 mm
GF65215548
Polyaramid
Polyaramid (polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.13 mm, L 2 m, coil width 30 mm
GF65623990
Polyaramid
Polyaramid (polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.05 mm, L 1 m, type t410
GF48960322
Polyaramid
Polyaramid (polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.13 mm, L 20 m, coil width 33 mm
GF15049874
Polyaramid
manufacturer/tradename
Goodfellow 652-155-48
manufacturer/tradename
Goodfellow 656-239-90
manufacturer/tradename
Goodfellow 489-603-22
manufacturer/tradename
Goodfellow 150-498-74
form
film
form
film
form
film
form
film
L
1 m
L
2 m
L
1 m
L
20 m
coil width
118 mm
coil width
30 mm
coil width
-
coil width
33 mm
thickness
0.25 mm
thickness
0.13 mm
thickness
0.05 mm
thickness
0.13 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)