Merck
GF69088180
窒化ホウ素
rod, 3.0 mm diameter, condition hot-pressed, length 100 mm
別名:
B 607905
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥74,600
¥74,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 690-881-80
L
100 mm
diameter
3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF24175469GF43305498GF82996778
Boron nitride rod, 3.0 mm diameter, condition hot-pressed, length 100 mm
GF69088180
Boron nitride
Boron nitride rod, 3.6 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
GF24175469
Boron nitride
Boron nitride rod, 9.0 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
GF43305498
Boron nitride
Boron nitride rod, 32 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
GF82996778
Boron nitride
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
L
100 mm
L
100 mm
L
100 mm
L
100 mm
manufacturer/tradename
Goodfellow 690-881-80
manufacturer/tradename
Goodfellow 241-754-69
manufacturer/tradename
Goodfellow 433-054-98
manufacturer/tradename
Goodfellow 829-967-78
diameter
3.0 mm
diameter
3.6 mm
diameter
9.0 mm
diameter
32 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Goodfellow製品
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
GF69088180-1EA: + GF69088180-2EA:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)