Merck
GF70020661
窒化ホウ素
rod, 9.0 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
別名:
B 607915
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 700-206-61
L
25 mm
diameter
9.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF29753781GF43305498GF65721607
Boron nitride rod, 9.0 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
GF70020661
Boron nitride
Boron nitride rod, 9.0 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
GF29753781
Boron nitride
Boron nitride rod, 9.0 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
GF43305498
Boron nitride
Boron nitride rod, 9.0 mm diameter, length 200 mm, condition hot-pressed
GF65721607
Boron nitride
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
L
25 mm
L
50 mm
L
100 mm
L
200 mm
manufacturer/tradename
Goodfellow 700-206-61
manufacturer/tradename
Goodfellow 297-537-81
manufacturer/tradename
Goodfellow 433-054-98
manufacturer/tradename
Goodfellow 657-216-07
diameter
9.0 mm
diameter
9.0 mm
diameter
9.0 mm
diameter
9.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)