GF72219001
コンスタンタン - 抵抗合金、Cu55Ni45
foil, 0.5m coil, 305mm coil width, 0.025mm thickness, as rolled
別名:
CU040236
NACRES:
NA.23
形態
foil (coil - as rolled)
manufacturer/tradename
Goodfellow 722-190-01
L × W ×厚み
0.5 m × 305 mm × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。