Merck
GF72840674
T2 - 熱電対合金、Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 10m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
NI105825
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
polyimide insulation
thermocouple wire
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 728-406-74
絶縁体厚
0.003 mm
ワイヤL ×直径
10 m × 0.05 mm , conductor diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
アプリケーション
熱電対の構成要素の1つとしても使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)