Merck
GF76990900
T2 - 熱電対合金、Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.08mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
NI105830
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥118,000
¥118,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
polyimide insulation
thermocouple wire
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 769-909-00
絶縁体厚
0.007 mm
ワイヤL ×直径
100 m × 0.08 mm , conductor diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF68992778GF39751948GF62948751
manufacturer/tradename
Goodfellow 769-909-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 689-927-78
manufacturer/tradename
Goodfellow 397-519-48
manufacturer/tradename
Goodfellow 629-487-51
form
wire (insulated)
form
wire (insulated)
form
wire (insulated)
form
wire (insulated)
description
polyimide insulation
description
polyester insulation, thermocouple wire
description
polyester insulation, thermocouple wire
description
polyimide insulation, thermocouple wire
insulation thickness
0.007 mm
insulation thickness
0.002 mm
insulation thickness
0.002 mm
insulation thickness
0.007 mm
wire L × diam.
100 m × 0.08 mm , conductor diameter
wire L × diam.
50 m × 0.025 mm , conductor diameter
wire L × diam.
20 m × 0.025 mm , conductor diameter
wire L × diam.
20 m × 0.08 mm , conductor diameter
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
アプリケーション
熱電対の構成要素の1つとしても使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)