Merck
GF79879752
Silicon carbide - reaction bonded
tube, length 150 mm, outside diameter 10.0 mm, wall thickness 2.8 mm
別名:
SI647250
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥108,000
¥108,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101521
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 798-797-52
L
150 mm
O.D.
10.0 mm
wall thickness
2.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF87641387GF77588162GF40639035
form
tubes
form
tubes
form
tubes
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 798-797-52
manufacturer/tradename
Goodfellow 876-413-87
manufacturer/tradename
Goodfellow 775-881-62
manufacturer/tradename
Goodfellow 406-390-35
L
150 mm
L
150 mm
L
59 mm
L
100 mm
wall thickness
2.8 mm
wall thickness
4.0 mm
wall thickness
2.8 mm
wall thickness
2.8 mm
O.D.
10.0 mm
O.D.
15.0 mm
O.D.
10.0 mm
O.D.
10.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)