Merck
GF82027470
Silicon carbide
sheet, thickness 4 mm, size 50 × 50 mm, condition direct sintered
別名:
SI673250
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥65,500
¥65,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101521
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 820-274-70
size
50 × 50 mm
thickness
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF84138318GF85351608GF79879752
Silicon carbide sheet, thickness 4 mm, size 50 × 50 mm, condition direct sintered
GF82027470
Silicon carbide
form
sheet
form
sheet
form
sheet
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 820-274-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 841-383-18
manufacturer/tradename
Goodfellow 853-516-08
manufacturer/tradename
Goodfellow 798-797-52
size
50 × 50 mm
size
50 × 50 mm
size
50 × 50 mm
size
-
thickness
4 mm
thickness
5.0 mm
thickness
2.0 mm
thickness
-
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)