Merck
GF84421076
窒化ホウ素
sheet, thickness 2.0 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
別名:
B 603203
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥147,000
¥147,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 844-210-76
size
100 × 100 mm
thickness
2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF85898480GF62593049GF75938653
Boron nitride sheet, thickness 2.0 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
GF84421076
Boron nitride
Boron nitride sheet, thickness 2.0 mm, diameter 40 mm, condition hot-pressed
GF85898480
Boron nitride
Boron nitride sheet, diameter 50 mm, thickness 2.0 mm, condition hot-pressed
GF62593049
Boron nitride
Boron nitride sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, condition hot-pressed
GF75938653
Boron nitride
form
sheet
form
sheet
form
sheet
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 844-210-76
manufacturer/tradename
Goodfellow 858-984-80
manufacturer/tradename
Goodfellow 625-930-49
manufacturer/tradename
Goodfellow 759-386-53
size
100 × 100 mm
size
-
size
-
size
50 × 50 mm
thickness
2.0 mm
thickness
2.0 mm
thickness
2.0 mm
thickness
2.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Goodfellow製品
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
GF84421076-1EA:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)