GF87641387
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 15.0 mm, wall thickness 4.0 mm, length 150 mm
別名:
SI647350
NACRES:
NA.23
形態
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 876-413-87
L
150 mm
外径
15.0 mm
壁厚
4.0 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。