GF89114902
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
foil, 150 x 150mm, 3.0mm thickness, annealed
別名:
FE220390
NACRES:
NA.23
形態
foil (annealed)
manufacturer/tradename
Goodfellow 891-149-02
サイズ×厚み
150 mm × 150 mm × 3.0 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。