Merck
GF89756353
窒化ホウ素
rod, 12.7 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
別名:
B 607920
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
GF89756353-1EA
¥76,500
¥76,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 897-563-53
L
50 mm
直径
12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF28718051GF19544867GF43107678
窒化ホウ素 rod, 12.7 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
GF89756353
窒化ホウ素
窒化ホウ素 rod, 12.7 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
GF28718051
窒化ホウ素
窒化ホウ素 rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
GF19544867
窒化ホウ素
窒化ホウ素 rod, 12.7 mm diameter, length 200 mm, condition hot-pressed
GF43107678
窒化ホウ素
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
L
50 mm
L
25 mm
L
100 mm
L
200 mm
manufacturer/tradename
Goodfellow 897-563-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 287-180-51
manufacturer/tradename
Goodfellow 195-448-67
manufacturer/tradename
Goodfellow 431-076-78
diameter
12.7 mm
diameter
12.7 mm
diameter
12.7 mm
diameter
12.7 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)