Merck
GF90922170
Manganin® - 抵抗合金、Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 5m length, 0.1mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
CU065820
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥36,700
¥36,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
polyimide insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 909-221-70
L
5 m
コンダクタ直径
0.1 mm
絶縁体厚
0.005 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF92714047GF26093246GF50895276
form
wire (insulated)
form
wire (insulated)
form
wire (insulated)
form
wire (insulated)
manufacturer/tradename
Goodfellow 909-221-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 927-140-47
manufacturer/tradename
Goodfellow 260-932-46
manufacturer/tradename
Goodfellow 508-952-76
description
polyimide insulation
description
polyester insulation
description
polyimide insulation
description
polyimide insulation
L
5 m
L
2000 m
L
10 m
L
50 m
conductor diam.
0.1 mm
conductor diam.
0.05 mm
conductor diam.
0.1 mm
conductor diam.
0.15 mm
insulation thickness
0.005 mm
insulation thickness
0.004 mm
insulation thickness
0.005 mm
insulation thickness
0.015 mm
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Manganinは、Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KGの商標として登録されています。
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)