GF92671544

Tungsten carbide/cobalt

sphere, WC 94%/Co 6%, 0.2 mm diameter, 50 pcs, tolerance +/-2.5um

別名:
W 606801
NACRES:
NA.23

形態

spheres

manufacturer/tradename

Goodfellow 926-715-44

直径

0.2 mm

類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド

関連するカテゴリー

詳細

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

法的情報

Goodfellow製品

ピクトグラム

Health hazard

シグナルワード

Danger

hazcat

Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1

storage_class_code

6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects

ドイツ水質汚染分類

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)

原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先