GF93059994
銅-ベリリウム合金、Cu98Be2
foil, 50mm disks, 0.05mm thickness, quarter hard
別名:
CU070301
形態
foil (disks - quarter hard)
manufacturer/tradename
Goodfellow 930-599-94
サイズ×厚み
50 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。