Merck
GF93910024
Polycarbonate
(PC), metallized film, thickness 0.002 mm, size 100 × 100 mm, ohms/square 4
別名:
CT301820
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 939-100-24
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.002 mm
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF24581628GF72702514GF52996652
Polycarbonate (PC), metallized film, thickness 0.002 mm, size 100 × 100 mm, ohms/square 4
GF93910024
Polycarbonate
Polycarbonate (PC), metallized film, thickness 0.002 mm, L 3 m, ohms/square 4
GF24581628
Polycarbonate
Polycarbonate (PC), metallized film, thickness 0.002 mm, L 4 m, ohms/square 4
GF72702514
Polycarbonate
Polycarbonate (PC), metallized film, thickness 0.002 mm, L 2 m, ohms/square 4
GF52996652
Polycarbonate
manufacturer/tradename
Goodfellow 939-100-24
manufacturer/tradename
Goodfellow 245-816-28
manufacturer/tradename
Goodfellow 727-025-14
manufacturer/tradename
Goodfellow 529-966-52
form
film
form
film
form
film
form
film
size
100 × 100 mm
size
-
size
-
size
-
thickness
0.002 mm
thickness
0.002 mm
thickness
0.002 mm
thickness
0.002 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)