Merck
HAM203260
Hamilton® SaltLine reagent syringe
model, 1005 TLL-SAL, no needle, volume 5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.03
物質
Gastight syringe
特徴
autoclavable: no
model 1005 TLL-SAL, no needle
メーカー/製品名
Hamilton
パラメーター
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
HAM203220HAM203230HAM203270
Hamilton® SaltLine reagent syringe model, 1005 TLL-SAL, no needle, volume 5 mL
HAM203260
Hamilton® SaltLine reagent syringe
Hamilton® SaltLine reagent syringe model, 1725 TLL-SAL, no needle, volume 250 μL
HAM203220
Hamilton® SaltLine reagent syringe
Hamilton® SaltLine reagent syringe model, 1750 TLL-SAL, no needle, volume 500 μL
HAM203230
Hamilton® SaltLine reagent syringe
Hamilton® SaltLine reagent syringe model, 1010 TLL-SAL, no needle, volume 10 mL
HAM203270
Hamilton® SaltLine reagent syringe
feature
autoclavable: no
feature
autoclavable: no, model 1725 TLL-SAL, no needle
feature
autoclavable: no, model 1750 TLL-SAL, no needle
feature
autoclavable: no, model 1010 TLL-SAL, no needle
manufacturer/tradename
Hamilton
manufacturer/tradename
Hamilton
manufacturer/tradename
Hamilton
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 500 psig pressure
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 700 psig pressure
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 200 psig pressure
volume
5 mL
volume
250 μL
volume
500 μL
volume
10 mL
詳細
The SaltLine syringes are utilized in applications with high salt concentrations. They have the same PTFE Luer Lock termination but the plunger tip is made from Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene (UHMWPE). The UHMWPE plunger tip resists damage that can be caused when salt crystal precipitate from the salt solution over time.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先