HAM7635-01
Hamilton® TLC syringe
model, 701 RN, no needle, volume 10 μL
NACRES:
NB.03
物質
Microliter syringe
特徴
autoclavable
model 701 RN, no needle
manufacturer/tradename
Hamilton
パラメーター
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
2000 psig pressure
内径 × 外径
0.485 mm × 6.60 mm
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The needles on Thin Layer Chromatography (TLC) syringes are coated from the point for 3/4” with a PTFE-coating. The coating reduces the surface tension between the needle and the liquid making it ideal for reproducible sample spotting. The TLC syringe is available as a cemented needle (SNTLC) or as a replacement needle to be installed into a standard removable needle (RN) syringe. To find the appropriate no needle syringe select general syringes and filter by termination and gauge. Choose the “RN” and “No Needle Included” options to see all syringes that can receive TLC needles. To find the appropriate TLC needle select the TLC option under “Needles” in the main product menu.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。