JWP00374

Sigma-Aldrich

2-Chloro-6-nitro-phenylamine

AldrichCPR

Empirical Formula (Hill Notation):
C6H5ClN2O2
CAS番号:
分子量:
172.57
MDL番号:
PubChem Substance ID:

SMILES string

NC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1Cl

InChI

1S/C6H5ClN2O2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H,8H2

InChI key

VOTXWUCYIOPNNR-UHFFFAOYSA-N

その他情報

Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.

NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.

RIDADR

NONH for all modes of transport

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

その他のドキュメント

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。