物質
silicon membrane
詳細
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
包装
pkg of 5 pieces
サイズ
20 mm × 20 mm
厚さ
350 μm
ポアサイズ
12 μm (interpore distance)
8 μm pore diameter
適合性
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | MP12002010 | MP150201 | MP250105 |
|---|---|---|---|
| pore size 12 μm (interpore distance), 8 μm pore diameter | pore size 2.5 μm pore diameter, 4.2 μm (interpore distance) | pore size 1 μm pore diameter, 1.5 μm (interpore distance) | pore size 1 μm pore diameter, 1.5 μm (interpore distance) |
| description FZ single crystal Si | description FZ single crystal Si, Pore geometry: trigonal arrangement | description FZ single crystal Si, Pore geometry: trigonal arrangement | description FZ single crystal Si, Pore geometry: trigonal arrangement |
| packaging pkg of 5 pieces | packaging pkg of 10 pieces | packaging pkg of 1 pieces | packaging pkg of 5 pieces |
| size 20 mm × 20 mm | size 20 mm × 20 mm | size 20 mm × 20 mm | size 10 mm × 10 mm |
| thickness 350 μm | thickness 50 μm | thickness 50 μm | thickness 200 μm |
アプリケーション
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MP8350205-5EA: