サイズを選択してください
50 EA
¥15,100
¥15,100
在庫あり出荷可能詳細
この商品について
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121705
Parameter:
100 MHz frequency
Material:
colorless tube, glass tube
Feature:
neck thread push fit
L:
7 in.
Camber:
±0.070 mm
Packaging:
pack of 50 ea
スキップする
material
colorless tube, glass tube
feature
neck thread push fit
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Norell 502-7
parameter
100 MHz frequency
L
7 in.
O.D. × I.D.
5 mm × 4.2 mm
camber
±0.070 mm
concentricity
±0.020 mm
tube diam.
5 mm
wall thickness
0.77 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | NOR5028 | Z690120 | NOR506P7 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Norell 502-7 | manufacturer/tradename Norell 502-8 | manufacturer/tradename Norell ST-500-7-YELLOW | manufacturer/tradename Norell 506-P-7 |
| material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube |
| parameter 100 MHz frequency | parameter 100 MHz frequency | parameter 100 MHz frequency | parameter 300+ MHz frequency |
| camber ±0.070 mm | camber ±0.070 mm | camber 0.075 mm | camber ±0.025 mm |
| packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 25 ea |
| feature neck thread push fit | feature neck thread push fit | feature neck thread push fit | feature neck thread push fit |
Features and Benefits
- NMRチューブ底は一様に半球状で一貫しています。
- ルーチンNMRに適しています。
- 温度勾配のない室温で理想的です。
- チューブの均一な壁厚により、チューブおよびロット間の同心度が強化されます。
- 丸底を製造していますが、要望に応じて平底も利用できます。
- 要望に応じてどのような長さのNMRチューブも提供できます。
General description
Norell®標準シリーズNMRチューブは、チューブ壁および底のばらつきをなくすために再設計されました。これにより、シミング時間とサンプル再現性が改善されています。ASTMタイプ1クラスBガラスから製造された、または一般にN-51Aと呼ばれるこれらのNMRチューブは、自動サンプリングシステムおよびハイスループットNMR分光法用に設計されています。
Legal Information
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.