サイズを選択してください
25 EA
¥24,800
¥24,800
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSC Code:
41121705
NACRES:
SB.32
eCl@ss:
32129209
Parameter:
300+ MHz frequency
Material:
colorless tube, glass tube
Feature:
neck thread push fit
L:
8 in.
Camber:
±0.025 mm
Packaging:
pack of 25 ea
スキップする
material
colorless tube, glass tube
feature
neck thread push fit
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Norell 506-P-8
parameter
300+ MHz frequency
L
8 in.
O.D. × I.D.
5 mm × 4.2 mm
camber
±0.025 mm
concentricity
±0.007 mm
tube diam.
5 mm
wall thickness
0.77 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | NOR506P7 | NOR5027 | NOR505P8 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Norell 506-P-8 | manufacturer/tradename Norell 506-P-7 | manufacturer/tradename Norell 502-7 | manufacturer/tradename Norell 505-P-8 |
| parameter 300+ MHz frequency | parameter 300+ MHz frequency | parameter 100 MHz frequency | parameter 200 MHz frequency |
| material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube |
| camber ±0.025 mm | camber ±0.025 mm | camber ±0.070 mm | camber ±0.040 mm |
| packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 25 ea |
| L 8 in. | L 7 in. | L 7 in. | L 8 in. |
Features and Benefits
- NMRチューブ底は一様に半球状で一貫しています。
- ルーチンNMRに適しています。
- 温度勾配のない室温で理想的です。
- チューブの均一な壁厚により、チューブおよびロット間の同心度が強化されます。
- 丸底を製造していますが、要望に応じて平底も利用できます。
- 要望に応じてどのような長さのNMRチューブも提供できます。
General description
Norell®標準シリーズNMRチューブは、チューブ壁および底のばらつきをなくすために再設計されました。これにより、シミング時間とサンプル再現性が改善されています。ASTMタイプ1クラスBガラスから製造された、または一般にN-51Aと呼ばれるこれらのNMRチューブは、自動サンプリングシステムおよびハイスループットNMR分光法用に設計されています。
Legal Information
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.