Merck
NRS5500HWIPV7
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 500 MHz, L 7 in., heavy wall
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥38,040
¥38,040
出荷予定日2025年5月11日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥38,040
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥38,040
出荷予定日2025年5月11日
物質
glass tube
特徴
heavy wall
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Norell S-5-500-HW-IPV-7
パラメーター
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
500 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
L
7 in.
直径
5 mm
チューブ直径
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These NMR tubes feature a glass/PTFE pressure valve permanently joined to a choice of available sample tubes. These pressure tubes facilitate experiments requiring conditions such as pressurized inert atmosphere blanketing, addition of reactive gaseous reagents under pressure, containment of low boiling point solvents or samples at elevated temperatures.
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)