Merck
P20009
Sigma-Aldrich
フェニルボロン酸
95%
別名:
NSC 66487, ジヒドロキシフェニルボラン, フェニルジヒドロキシボラン, フェニルホウ酸, ベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5B(OH)2
CAS番号:
分子量:
121.93
Beilstein:
970972
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
crystals
mp
216-219 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
InChI Key
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
試薬は、以下の用途に使用されます:
  • ロジウムを触媒とした分子内アミノ化
  • Pdを触媒とした直接アリール化
  • パラジウムナノ粒子を触媒としたMizoroki-HeckおよびSuzuki-Miyauraカップリング反応
  • パラジウムを触媒とした立体選択的Heck型反応
  • 非常に効果的なパラジウムを触媒とした水中でのアリール化Suzuki-Miyauraクロスカップリング
Suzuki-Miyauraクロスカップリング反応用触媒として
  • Ni(II)ピンサー錯体およびPd(II)ピリドキサルヒドラゾン金属環状化合物の調製に使用される試薬
  • 全ポリマー太陽電池用のN型ポリマー
  • 一連の強力で選択的な新規mTORキナーゼ阻害剤
  • がん細胞増殖に対抗する乳酸デヒドロゲナーゼの阻害剤
その他情報
フェニルボロン酸無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
P20009-BULK:
P20009-50G:
P20009-5G:
P20009-VAR:
P20009-250G:
P20009-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5524-5524 (1994)
Tetrahedron Letters, 47, 9267-9267 (2006)
Tetrahedron Letters, 35, 3277-3277 (1994)
Tetrahedron Letters, 47, 9239-9239 (2006)
Journal of the American Chemical Society, 116, 7449-7449 (1994)
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供