Merck
P22273
Sigma-Aldrich
2-フェニルシクロヘキサノン
98%
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
化学式:
C6H5C6H9(=O)
CAS番号:
分子量:
174.24
Beilstein:
1368883
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
crystals
mp
56-59 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCC1c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
InChI key
DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Paola Peluso et al.
Journal of chromatography. A, 1616, 460788-460788 (2019-12-24)
The halogen bond (XB) is a noncovalent interaction involving a halogen acting as electrophile and a Lewis base. In the last decades XB has found practical application in several fields. Nevertheless, despite the pivotal role of noncovalent interactions in separation
Alejandro Gran-Scheuch et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1609-1609 (2018-08-04)
Actinobacteria are an important source of commercial (bio)compounds for the biotechnological and pharmaceutical industry. They have also been successfully exploited in the search of novel biocatalysts. We set out to explore a recently identified actinomycete, Streptomyces leeuwenhoekii C34, isolated from
テクニカルサービス連絡先