PH017384
7-Amino-4-[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
AldrichCPR
化学式:
C14H15O3N3
CAS番号:
MDL番号:
SMILES string
NC1=CC=C(C(OC2)=C1)N(CC3=C(C)ON=C3C)C2=O
InChI
1S/C14H15N3O3/c1-8-11(9(2)20-16-8)6-17-12-4-3-10(15)5-13(12)19-7-14(17)18/h3-5H,6-7,15H2,1-2H3
InChI key
UXPRXRPOYYVFGF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
その他のドキュメント
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。