Merck
SYNC201080
Synthware jacketed reflux condenser
joint: ST/NS 14/10, jacket L 80 mm
別名:
Synthware C201080
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/10
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
C201080
ジャケット長
80 mm
関連するカテゴリー
詳細
Synthware reflux condenser features a 80 mm jacketed length for superior cooling efficiency. I.D. of inner tube is designed large enough to accept a thermometer. Supplied with one holed compression cap and one Viton® O-ring. Made from durable borosilicate glass.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)