Merck
SYNC251120
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm, hose size 8 mm
別名:
Synthware C251120, Bulb condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,330
¥14,330
出荷予定日2025年5月20日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,330
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥14,330
出荷予定日2025年5月20日
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C251120
ホースサイズ
8 mm
ジャケット長
120 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)