Merck
SYNF150050
Synthware micro filter flask
capacity 50 mL, stopper size #3
NACRES:
NB.51
物質
flat bottom flask
glass flask
包装
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F150050
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
Show Differences
1 of 4
当該品目
SYNF150025SYNF661450SYNF661950
Synthware™ micro filter flask capacity 50 mL, stopper size #3
SYNF150050
Synthware micro filter flask
Synthware™ micro filter flask stopper size #3, capacity 25 mL
SYNF150025
Synthware micro filter flask
Synthware™ Erlenmeyer flask capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
SYNF661450
Synthware Erlenmeyer flask
Synthware™ Erlenmeyer flask capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/22
SYNF661950
Synthware Erlenmeyer flask
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F150050
manufacturer/tradename
Synthware F150025
manufacturer/tradename
Synthware F661450
manufacturer/tradename
Synthware F661950
capacity
50 mL
capacity
25 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
詳細
Top is tooled for a #2 neoprene filter adapter or #3 rubber stopper.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先