Merck
SYNF274045M
Synthware fritted gas dispersion tube with 15 degree angle
disc diam. 40 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.51
物質
colorless tube
glass tube
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F274045M
ディスク直径
40 mm
ステム外径 × L
8 mm × 150 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SYNF273035XSYNF272025MSYNF271018M
manufacturer/tradename
Synthware F274045M
manufacturer/tradename
Synthware F273035X
manufacturer/tradename
Synthware F272025M
manufacturer/tradename
Synthware F271018M
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
disc diam.
40 mm
disc diam.
30 mm
disc diam.
20 mm
disc diam.
10 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
詳細
The 15° angle permits tube to be inserted into vessels where a large opening is not available. Stem is 8 mm O.D. × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先