Merck
SYNF364024M
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 40 mm, porosity: medium
別名:
Synthware F364024M, glass filter funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,590
¥19,590
出荷予定日2025年3月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,590
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥19,590
出荷予定日2025年3月23日
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F364024M
キャパシティ
60 mL
60 mL
フリット外径
40 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)