Merck
SYNF371460M
Synthware filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
別名:
Synthware F371460M, filter funnels with fritted disc
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥39,000
¥39,000
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41104900
Pore size:
10-15 μm
Material:
borosilicate glass
Manufacturer/tradename:
Synthware F371460M
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Synthware filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve, 60 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
material
borosilicate glass
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F371460M
capacity
60 mL
60 mL
pore size
10-15 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SYNF973024MSYNF374200MSYNF973024C
capacity
60 mL , 60 mL
capacity
-
capacity
200 mL , 200 mL
capacity
60 mL , 60 mL
manufacturer/tradename
Synthware F371460M
manufacturer/tradename
Synthware F973024M
manufacturer/tradename
Synthware F374200M
manufacturer/tradename
Synthware F973024C
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
pore size
10-15 μm
pore size
10-15 μm
pore size
10-15 μm
pore size
40-60 μm
General description
With a 0-4 mm high vacuum valve and a 2 mm glass stopcock having constant pressure retention device.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)