Merck
SYNF451125A
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
125 mL, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock and glass stopper
別名:
Synthware F451125A, glass separatory funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,320
¥17,320
出荷予定日2025年4月15日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,320
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
¥17,320
出荷予定日2025年4月15日
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F451125A
キャパシティ
125 mL
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)