Merck
SYNF471010A
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and Glass stopper
10 mL, top joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
Slide 1 of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥16,100
¥16,100
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
ジョイント
joint: ST/NS top14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F471010A
キャパシティ
10 mL
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SYNF471010SYNF479100SYNF471100
manufacturer/tradename
Synthware F471010A
manufacturer/tradename
Synthware F471010
manufacturer/tradename
Synthware F479100
manufacturer/tradename
Synthware F471100
capacity
10 mL , 10 mL
capacity
10 mL , 10 mL
capacity
100 mL , 100 mL
capacity
100 mL , 100 mL
joint
joint: ST/NS top14/20
joint
joint: ST/NS top14/20
joint
joint: ST/NS top19/22
joint
joint: ST/NS top14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
詳細
Supplied with a Glass or PTFE stopper
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)