Merck
SYNF541050
Synthware reaction flask with high vacuum valve
50 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
ログインto View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vaccum valve)
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F541050
キャパシティ
50 mL
50 mL
バルブサイズ
0-4 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SYNF541950SYNF544500SYNF549100
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F541050
manufacturer/tradename
Synthware F541950
manufacturer/tradename
Synthware F544500
manufacturer/tradename
Synthware F549100
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
100 mL , 100 mL
valve size
0-4 mm
valve size
0-4 mm
valve size
0-4 mm
valve size
0-4 mm
詳細
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper to protect Viton® O-ring on shaft.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先