Merck
SYNF602015C
Synthware Buchner funnel
15 mL, porosity: coarse
別名:
Synthware F602015C, filtering funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,990
¥5,990
出荷予定日2025年5月15日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,990
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
¥5,990
出荷予定日2025年5月15日
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F602015C
キャパシティ
15 mL
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)