スキップする
SYNF622460
Synthware pressure equalizing addition funnel
60 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
別名:
Synthware F622460, dropping funnel
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥32,600
この商品について
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
¥32,600
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F622460
capacity
60 mL , 60 mL
General description
With 1:5 PTFE stopcock
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SYNF621460SYNF621960SYNF621410
capacity
60 mL , 60 mL
capacity
60 mL , 60 mL
capacity
60 mL , 60 mL
capacity
10 mL , 10 mL
manufacturer/tradename
Synthware F622460
manufacturer/tradename
Synthware F621460
manufacturer/tradename
Synthware F621960
manufacturer/tradename
Synthware F621410
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS19/20
joint
joint: ST/NS14/20
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
SYNF622460-1EA04061832195551