Merck
SYNF662450
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware F662450, glass conical flask
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,090
¥4,090
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
flat bottom
glass flask
ジョイント
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F662450
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SYNF662950SYNF661950SYNF661450
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
manufacturer/tradename
Synthware F662450
manufacturer/tradename
Synthware F662950
manufacturer/tradename
Synthware F661950
manufacturer/tradename
Synthware F661450
material
flat bottom, glass flask
material
flat bottom, glass flask
material
flat bottom, glass flask
material
flat bottom, glass flask
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
joint
joint neck24/40, joint: ST/NS24/40
joint
joint neck29/42, joint: ST/NS29/42
joint
joint neck19/22, joint: ST/NS19/22
joint
joint neck14/20, joint: ST/NS14/20
詳細
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
その他情報
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)