Merck
SYNF771520M
Synthware Gooch low form crucible
15 mL, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
別名:
Synthware F771520M, Gooch filter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,784
¥3,784
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,784
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.51
¥3,784
カートの在庫状況を確認する
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F771520M
フリット外径
20 mm
キャパシティ
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Synthware Gooch crucible with fritted disc (O.D. 20 mm) and medium porosity. Made from durable borosilicate glass.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)