Merck
SYNF809600
Synthware Buchner funnel with perforated plate
600 mL, plate diam. 90 mm
別名:
Synthware F809600, filtering funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥38,770
¥38,770
出荷予定日2025年5月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥38,770
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
¥38,770
出荷予定日2025年5月22日
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F809600
キャパシティ
600 mL
600 mL
プレート直径
90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With sealed-in perforated glass disc to support filter media. Pressure may be used but should not exceed 15 psi. This design solve the contamination problem with fritted disc and also the blindness problem with ceramic Buchner funnel.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)