SYNF901100
Synthware™ pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware F90110, modified Schlenk reaction flask
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥13,800
¥13,800
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥13,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥13,800
カートの在庫状況を確認する
物質
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F901100
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | SYNF901100G | SYNF909100 | SYNF904100 |
---|---|---|---|
capacity 100 mL | capacity 100 mL | capacity 100 mL | capacity 100 mL |
material borosilicate glass flask, single-neck , pear-shaped | material borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck | material borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck | material borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck |
manufacturer/tradename Synthware F901100 | manufacturer/tradename Synthware F901100G | manufacturer/tradename Synthware F909100 | manufacturer/tradename Synthware F904100 |
joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS24/40 |
packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
詳細
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ