Merck
SYNP160006
Synthware cylindrical pressure vessel, heavy wall
120 mL, O.D. × L 46 mm × 169 mm, #15 bushing
ログインto View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware P160006
外径 × L
46 mm × 169 mm
キャパシティ
120 mL
フィッティング
#15 bushing
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Heavy wall cylindrical vessels have an internal thread for use with a 15 mm PTFE bushing as a pressure seal. This unique design allows hand tightening and loosening for easy access into the vessel. The O-ring is positioned on the bushing above the thread for improved sealing. The vessels are useful for pressure reactions and applications such as polymerization and analysis of halogens by thermal decomposition in the presence of lime. Complete apparatus is supplied with vessel, PTFE bushing and Viton® O-ring. *Important Warnings for Pressurized Glassware: Due to varying conditions, we cannot guarantee glass vessels from breakage under pressure. Always work behind a safety shield.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
テクニカルサービス連絡先